Tisk…
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907054-1G OR907054-5G
APOSOR907054-1GEA 3310 CZK
APOSOR907054-1G APOSOR907054-5G
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,2151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09030756
CAS číslo: 126832-81-3