Tisk…
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-5-methylpyrazin-2-amine
OR907053-100MG OR907053-1G OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA 2030 CZK
APOSOR907053-100MG APOSOR907053-1G APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MW: 143,5700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834805
CAS číslo: 89182-14-9