Tisk…
6-Ethoxy-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907048-100MG OR907048-1G OR907048-250MG
APOSOR907048-100MGEA 1370 CZK
APOSOR907048-100MG APOSOR907048-1G APOSOR907048-250MG
6-Ethoxy-1H-indole 95%
6-Ethoxy-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051498
CAS číslo: 37865-86-4