Tisk…
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907039-10G OR907039-1G OR907039-5G
APOSOR907039-10GEA 22950 CZK
APOSOR907039-10G APOSOR907039-1G APOSOR907039-5G
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01011781
CAS číslo: 91717-22-5