Tisk…
Aminoacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR907030-25G OR907030-5G
APOSOR907030-25GEA 18620 CZK
APOSOR907030-25G APOSOR907030-5G
Aminoacetamide 98%
Aminoacetamide
Vzorec: C₂H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859715
CAS číslo: 598-41-4