Tisk…
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907028-5G
APOSOR907028-5GEA 6020 CZK
APOSOR907028-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236809
CAS číslo: 51957-32-5