Tisk…
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR907027-1G OR907027-250MG
APOSOR907027-1GEA 0 CZK
APOSOR907027-1G APOSOR907027-250MG
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₆N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683211
CAS číslo: 1074-68-6