Tisk…
4-Methoxyoxindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyindolin-2-one, 4-Methoxy-2-indolinone
OR906993-1G OR906993-250MG
APOSOR906993-1GEA 4770 CZK
APOSOR906993-1G APOSOR906993-250MG
4-Methoxyoxindole 95%
4-Methoxyoxindole
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163,1733 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368221
CAS číslo: 7699-17-4