Tisk…
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 1870 CZK
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863665
CAS číslo: 27421-51-8