Tisk…
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906981-25G
APOSOR906981-25GEA 1820 CZK
APOSOR906981-25G
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-one
Vzorec: C₈H₁₇NO
MW: 143,2267 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185946
CAS číslo: 51690-03-0