Tisk…
4-sec-Butylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(sec-Butyl)aniline
OR906980-5G
APOSOR906980-5GEA 1870 CZK
APOSOR906980-5G
4-sec-Butylaniline 98%
4-sec-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010223
CAS číslo: 30273-11-1