Tisk…
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906974-1G OR906974-5G
APOSOR906974-1GEA 0 CZK
APOSOR906974-1G APOSOR906974-5G
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664428
CAS číslo: 28899-75-4