Tisk…
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906968-100G OR906968-1KG OR906968-500G
APOSOR906968-100GEA 3740 CZK
APOSOR906968-100G APOSOR906968-1KG APOSOR906968-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀O₄
MW: 170,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070482
CAS číslo: 2305-26-2