Tisk…
Methyl-3-bromopropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromopropanoate
OR906916-500G
APOSOR906916-500GEA 3230 CZK
APOSOR906916-500G
Methyl-3-bromopropionate 97%
Methyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000250
CAS číslo: 3395-91-3