Tisk…
Quinoline-2-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)quinoline
OR906914-1G OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA 2110 CZK
APOSOR906914-1G APOSOR906914-5G
Quinoline-2-ethanol 95%
Quinoline-2-ethanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01685503
CAS číslo: 1011-50-3