Tisk…
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
OR906911-25G OR906911-5G
APOSOR906911-25GEA 6450 CZK
APOSOR906911-25G APOSOR906911-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231243
CAS číslo: 26510-95-2