Tisk…
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 3410 CZK
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631194
CAS číslo: 101385-93-7