Tisk…
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR906880-100G OR906880-500G
APOSOR906880-100GEA 1950 CZK
APOSOR906880-100G APOSOR906880-500G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Vzorec: C₂₀H₁₇ClO
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000814
CAS číslo: 14470-28-1