Tisk…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906854-1G OR906854-250MG OR906854-5G
APOSOR906854-1GEA 7540 CZK
APOSOR906854-1G APOSOR906854-250MG APOSOR906854-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060620
CAS číslo: 1032610-59-5