Tisk…
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906830-1G OR906830-250MG OR906830-5G
APOSOR906830-1GEA 9330 CZK
APOSOR906830-1G APOSOR906830-250MG APOSOR906830-5G
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
5-Chloropyrimidin-4-ol
Vzorec: C4H3ClN2O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4349-08-0