Tisk…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
OR906774-100G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 2070 CZK
APOSOR906774-100G APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Hustota: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001631
CAS číslo: 1655-07-8