Tisk…
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906728-1G OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA 7440 CZK
APOSOR906728-1G APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037399
CAS číslo: 15399-22-1