Tisk…
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906697-1G OR906697-250MG
APOSOR906697-1GEA 3020 CZK
APOSOR906697-1G APOSOR906697-250MG
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine
Vzorec: C₈H₁₂N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520888
CAS číslo: 861031-56-3