Tisk…
4-Morpholinocyclohexanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906652-1G OR906652-250MG
APOSOR906652-1GEA 4530 CZK
APOSOR906652-1G APOSOR906652-250MG
4-Morpholinocyclohexanone 98%
4-Morpholinocyclohexanone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17013167
CAS číslo: 139025-93-7