Tisk…
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906639-1G OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA 21920 CZK
APOSOR906639-1G APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585039
CAS číslo: 858269-13-3