Tisk…
2-Isopropylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906620-25G
APOSOR906620-25GEA 5390 CZK
APOSOR906620-25G
2-Isopropylpyridine 98%
2-Isopropylpyridine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047438
CAS číslo: 644-98-4