Tisk…
Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906465-1G OR906465-5G
APOSOR906465-1GEA 3380 CZK
APOSOR906465-1G APOSOR906465-5G
Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Methyl quinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03550859
CAS číslo: 53951-84-1