Tisk…
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906433-25G OR906433-5G
APOSOR906433-25GEA 12370 CZK
APOSOR906433-25G APOSOR906433-5G
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
2-Amino-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880087
CAS číslo: 69797-49-5