5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906432-1G
OR906432-250MG
APOSOR906432-1GEA
22950
CZK
APOSOR906432-1G
APOSOR906432-250MG
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₃H₂ClN₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
21733-03-9 |