4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906413-5G
APOSOR906413-5GEA
4300
CZK
APOSOR906413-5G
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,0200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08445698 CAS číslo: 889939-42-8 |