2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906339-1G
OR906339-250MG
APOSOR906339-1GEA
16960
CZK
APOSOR906339-1G
APOSOR906339-250MG
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec:
C₆H₃Cl₂N₃ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
112581-77-8 |