Tisk…
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906314-5G
APOSOR906314-5GEA 2070 CZK
APOSOR906314-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Amino-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05149246
CAS číslo: 38487-85-3