Tisk…
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9063-25G OR9063-100G
APOSOR9063-25GEA 1450 CZK
APOSOR9063-25G APOSOR9063-100G
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₂
Bod varu: 75…80 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632522
CAS číslo: 159635-49-1