Tisk…
1-Chloro-3-methoxypropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropropyl methyll ether
OR906289-100G OR906289-25G
APOSOR906289-100GEA 14290 CZK
APOSOR906289-100G APOSOR906289-25G
1-Chloro-3-methoxypropane 98%
1-Chloro-3-methoxypropane
Vzorec: C₄H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663419
CAS číslo: 36215-07-3