Tisk…
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906288-1G OR906288-5G
APOSOR906288-1GEA 910 CZK
APOSOR906288-1G APOSOR906288-5G
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699539
CAS číslo: 53005-44-0