Tisk…
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906275-1G OR906275-250MG
APOSOR906275-1GEA 9790 CZK
APOSOR906275-1G APOSOR906275-250MG
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one 95%
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
Vzorec: C₈H₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01652340
CAS číslo: 3469-06-5