Tisk…
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Nitroindole-2-carboxylic acid
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 4040 CZK
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
Bod tání: 304…305 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664466
CAS číslo: 10242-00-9