Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate
OR906252-1G
OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA
5720
CZK
APOSOR906252-1G
APOSOR906252-250MG
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Vzorec:
C₇H₉NO₂S MW: 171,2200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12114489 CAS číslo: 141704-11-2 |