Tisk…
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906200-100G OR906200-500G
APOSOR906200-100GEA 1020 CZK
APOSOR906200-100G APOSOR906200-500G
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
2-(N-Methylanilino)ethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020572
CAS číslo: 93-90-3