Tisk…
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 11310 CZK
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07367729
CAS číslo: 324769-07-5