Tisk…
1,7-Dihydroxynaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-1,7-diol
OR906184-25G
APOSOR906184-25GEA 2530 CZK
APOSOR906184-25G
1,7-Dihydroxynaphthalene 95%
1,7-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035720
CAS číslo: 575-38-2