Tisk…
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(cyclopentylamino)propanoate
OR906174-1G OR906174-5G
APOSOR906174-1GEA 1780 CZK
APOSOR906174-1G APOSOR906174-5G
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687312
CAS číslo: 754125-43-4