Tisk…
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 4070 CZK
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973395
CAS číslo: 35613-44-6