Tisk…
2-Methoxycinnamaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906162-100G OR906162-500G
APOSOR906162-100GEA 1780 CZK
APOSOR906162-100G APOSOR906162-500G
2-Methoxycinnamaldehyde 95%
2-Methoxycinnamaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007001
CAS číslo: 1504-74-1