Tisk…
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 5990 CZK
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02676502
CAS číslo: 19808-35-6