4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906145-1G
OR906145-250MG
APOSOR906145-1GEA
24600
CZK
APOSOR906145-1G
APOSOR906145-250MG
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₉NO₄ MW: 171.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06805582 CAS číslo: 934156-84-0 |