Tisk…
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906109-1G OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA 4070 CZK
APOSOR906109-1G APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅N₃O
MW: 135,1200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193314
CAS číslo: 114080-93-2