Tisk…
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 14880 CZK
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₃
MW: 241,33 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07367731
CAS číslo: 313950-41-3