Tisk…
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906049-1G OR906049-250MG
APOSOR906049-1GEA 3410 CZK
APOSOR906049-1G APOSOR906049-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787902
CAS číslo: 101420-67-1