6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906046-1G
OR906046-5G
APOSOR906046-1GEA
953
CZK
APOSOR906046-1G
APOSOR906046-5G
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,6200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00195330 CAS číslo: 7142-09-8 |